Läs mer
Methyl 4-iodo-3-nitrobenzoate, 99%
Produktkod. 11447226
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11447226 5 g 5g
11457226 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11447226 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25544.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89976-27-2 | C8H6INO4 | 307.043 g/mol
Metyl-4-jod-3-nitrobensoat används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metyl 4-jod-3-nitrobensoat används som farmaceutisk
mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i DCM 10mg/0,5mL. Olösligt i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvara mörkt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89976-27-2
Molekylformel C8H6INO4
Molekylvikt (g/mol) 307.043
MDL-nummer MFCD08064223
InChI-nyckel SCMBIQRYVKITCY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 297884
IUPAC-namn metyl-4-jod-3-nitrobensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)I)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-iodo-3-nitrobenzoate
Smältpunkt 101°C to 104°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Light sensitive
Synonym 4-iodo-3-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid,4-iodo-3-nitro-, methyl ester, benzoic acid, 4-iodo-3-nitro-, methyl ester, methyl4-iodo-3-nitrobenzoate, acmc-20af7x, methyl-4-iodo-3-nitrobenzoate, 4-iodo-3-nitro benzoic methyl ester, 3-nitro-4-iodobenzoic acid methyl ester, 4-iodo-3-nitro-benzoic acid methyl ester
Löslighetsinformation Soluble in DCM 10mg/0.5mL. Insoluble in water.
Formel vikt 307.05
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.