Läs mer
Methyl 4-iodobenzoate, 98%
Produktkod. 11433947
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433947 10 g 10g
11443947 50 g 50g
11453947 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19342.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 619-44-3 | C8H7IO2 | 262.046 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 619-44-3
Molekylformel C8H7IO2
MDL-nummer MFCD00016353
InChI-nyckel DYUWQWMXZHDZOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-iodobenzoate, 4-iodobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-iodo-, methyl ester, 4-iodo-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, p-iodo-, methyl ester, methyl-4-iodobenzoate, methyl 4-iodo-benzoate, methyl-4-iodo-benzoate, pubchem20378, methyl para-iodobenzoate
PubChem CID 69273
IUPAC-namn metyl-4-jodbensoat
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-iodobenzoate
Smältpunkt 114°C to 116°C
Kvantitet 10 g
Känslighet Light sensitive
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)I
Molekylvikt (g/mol) 262.046
Formel vikt 262.05
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 4-iodobenzoate
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 4-iodobenzoate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.