Läs mer
Methyl 4-iodobutyrate, 95%, stabilized
Produktkod. 10493074 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10493074 1 g Glasflaska 1g
10294614 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10493074 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426370010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14273-85-9 | C5H9IO2 | 228.02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14273-85-9
Molekylformel C5H9IO2
Molekylvikt (g/mol) 228.02
MDL-nummer MFCD00674066
InChI-nyckel NBCIIVXSBPDKOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-iodobutyrate, butanoic acid, 4-iodo-, methyl ester, butyric acid, 4-iodo-, methyl ester, methyl-4-iodobutyrate, acmc-1bwlv, methyl gamma-iodobutyrate, 4-iodobutyric acid methyl ester, butanoic acid, 4-iodo-,methyl ester
PubChem CID 547991
IUPAC-namn metyl-4-jodbutanoat
LEDER COC(=O)CCCI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-iodobutyrate
Namnnotering Stabilized
Färg Färglös till gul
Densitet 1.6890g/mL, 1.689
Kokpunkt 80°C to 83°C (11.0 mmHg)
Flampunkt 99°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel I(CH2)3COOCH3
Kvantitet 1 g
Stabilisator Copper
Formel vikt 228.02
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.