Läs mer
Metyl-4-jodosalicylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11421040
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11421040 5 g 5g
11431040 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11421040 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25438.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 18179-39-0 | C8H7IO3 | 278.045 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18179-39-0
Molekylformel C8H7IO3
Molekylvikt (g/mol) 278.045
MDL-nummer MFCD06797864
InChI-nyckel WUFUURSWOJROKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-iodosalicylate, 2-hydroxy-4-iodobenzoic acid methyl ester, benzoic acid,2-hydroxy-4-iodo-, methyl ester, methyl-4-iodosalicylate, methyl 4-iodosalicyclate, acmc-1c81e, methyl2-hydroxy-4-iodobenzoate, methyl 4-iodo-2-hydroxybenzoate, methyl-2-hydroxy-4-iodo-benzoate
PubChem CID 11380407
IUPAC-namn metyl-2-hydroxi-4-jodbensoat
LEDER COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)I)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-iodosalicylate
Smältpunkt 68°C to 72°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Light Sensitive
Formel vikt 278.05
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.