Läs mer
Metyl 4-metoxybenzoat, 98+%
Produktkod. 11444324
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444324 100 g 100g
11434324 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11444324 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12598.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 121-98-2 | C9H10O3 | 166,176 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-98-2
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.176
MDL-nummer MFCD00008437
InChI-nyckel DDIZAANNODHTRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl anisate, methyl p-anisate, methyl p-methoxybenzoate, 4-methoxybenzoic acid methyl ester, p-anisic acid, methyl ester, benzoic acid, 4-methoxy-, methyl ester, methyl 4-anisate, p-methoxybenzoic acid methyl ester, p-anisic acid methyl ester, benzoic acid, p-methoxy-, methyl ester
PubChem CID 8499
ChEBI CHEBI:86903
IUPAC-namn metyl-4-metoxibensoat
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-methoxybenzoate
Smältpunkt 48 °C till 51 °C
Kokpunkt 244 °C till 245 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Kännetecken
Kvantitet 100 g
Beilstein 2208571
Formel vikt 166.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.