Läs mer
Metyl 4-metoxybenzoat, Mikromol™
Beskrivning
Metyl 4-metoxibenzoat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-Methoxybenzoate |
| CAS | 121-98-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl 4-Methoxybenzoate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H10 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | p-Anisic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-(Methoxycarbonyl)anisole, 4-Methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-methoxybenzoate, Methyl p-anisate, Methyl p-methoxybenzoate, NSC 7324, p-Methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl Salicylate Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-5-3-7(4-6-8)9(10)12-2/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(OC)cc1 |
| IUPAC-namn | Metyl 4-metoxibenzoat |
| Visa mer |