Läs mer
Metyl 4-metoxybenzoat, Mikromol™
Produktkod. 17967964
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17967964 25 mg
17939404 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17967964 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1063.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metyl 4-metoxibenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-Methoxybenzoate
CAS 121-98-2
Analyt- eller komponentnamn Methyl 4-Methoxybenzoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H10 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym p-Anisic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-(Methoxycarbonyl)anisole, 4-Methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-methoxybenzoate, Methyl p-anisate, Methyl p-methoxybenzoate, NSC 7324, p-Methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl Salicylate Impurity D
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-5-3-7(4-6-8)9(10)12-2/h3-6H,1-2H3
LEDER COC(=O)c1ccc(OC)cc1
IUPAC-namn Metyl 4-metoxibenzoat
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 166,063 g/mol