Läs mer
Metyl 4-metoxibenzoat, TRC
Produktkod. 30468187
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30468187 10 g
1 options
Produktkod. 30468187 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32204510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-Methoxybenzoate
CAS 121-98-2
Molekylformel C9 H10 O3
Kvantitet 10 g
Synonym Benzoic acid, 4-methoxy-, methyl ester, p-Anisic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-(Methoxycarbonyl)anisole, 4-Methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-methoxybenzoate, Methyl p-anisate, Methyl p-methoxybenzoate, NSC 7324, p-Methoxybenzoic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-5-3-7(4-6-8)9(10)12-2/h3-6H,1-2H3
LEDER COC(=O)c1ccc(OC)cc1
IUPAC-namn Metyl 4-metoxibenzoat
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Formel vikt 166.063