Läs mer
Metyl-4-metoxikarbonylbensoylacetat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10297710 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10297710 1 g Glasflaska 1g
10299603 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10297710 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 325710010
Kemiska identifierare
CAS 22027-52-7
Molekylformel C13H14O5
Molekylvikt (g/mol) 250.25
MDL-nummer MFCD00800637
InChI-nyckel GFDCYWYWNSTMDX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3864207
IUPAC-namn metyl-4-(3-metoxi-3-oxopropanoyl)bensoat
LEDER CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-methoxycarbonylbenzoylacetate
Smältpunkt 81°C to 86°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym methyl 4-3-methoxy-3-oxopropanoyl benzoate, methyl 4-methoxycarbonylbenzoylacetate, 4-2-methoxycarbonyl-acetyl-benzoic acid methyl ester, 4-methoxycarbonyl-beta-oxobenzenepropanoic acid methyl ester, benzenepropanoic acid,4-methoxycarbonyl-a-oxo-, methyl ester, acmc-20efie, methyl 4-methoxycarbonyl benzoyl acetate, methyl4-methoxycarbonylbenzoylacetate, 4-methoxycarbonylbenzoyl acetic acid methyl ester, methyl 3-4-methoxycarbonyl phenyl-3-oxopropanoate
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in acetone,methanol
Formel vikt 236.22
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 4-methoxycarbonylbenzoylacetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.