Läs mer
Metyl-4-metoxiindol-2-karboxylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15453767
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15453767 250 mg 250mg
11362889 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15453767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27743.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111258-23-2 | C11H11NO3 | 205.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111258-23-2
Molekylformel C11H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 205.21
MDL-nummer MFCD00134300
InChI-nyckel GLCZQTLCVLVFGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-methoxy-2-indolecarboxylate, 4-methoxy-1h-indole-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-methoxyindole-2-carboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid, 4-methoxy-, methyl ester, 4-methoxyindole-2-carboxylic acid methyl ester, methyl-4-methoxy-2-indolecarboxylate, 1h-indole-2-carboxylicacid, 4-methoxy-, methyl ester, methyl4-methoxy-2-indolecarboxylate, pubchem7250, acmc-1btz2
PubChem CID 688172
IUPAC-namn metyl-4-metoxi-lH-indol-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC2=C(OC)C=CC=C2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-methoxyindole-2-carboxylate
Smältpunkt 140°C to 142°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 205.21
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.