Läs mer
Methyl 4-methoxyphenylacetate, 97+%
Produktkod. 11489066
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489066 25 g 25g
11499066 100 g 100g
11409076 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17940.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23786-14-3 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23786-14-3
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.20
MDL-nummer MFCD00008454
InChI-nyckel ZQYLDVNTWDEAJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-methoxyphenylacetate, methyl 2-4-methoxyphenyl acetate, methyl 4-methoxyphenyl acetate, 4-methoxyphenylacetic acid methyl ester, 4-methoxy-phenyl-acetic acid methyl ester, methyl 4-methoxybenzeneacetate, methyl p-methoxyphenyl acetate, benzeneacetic acid, 4-methoxy-, methyl ester, acetic acid, p-methoxyphenyl-, methyl ester, methyl 2-p-methoxyphenyl acetate
PubChem CID 90266
IUPAC-namn metyl-2-(4-metoxifenyl)acetat
LEDER COC(=O)CC1=CC=C(OC)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-methoxyphenylacetate
Densitet 1.135
Kokpunkt 157°C to 159°C (19 mmHg)
Flampunkt >100°C (212°F)
Brytningsindex 1.516
Kvantitet 25 g
Beilstein 2209665
Formel vikt 180.23
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.