Läs mer
Methyl 4-Methoxyphenylacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-Methoxyphenylacetate |
| CAS | 23786-14-3 |
| Molekylformel | C10H12O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-12-9-5-3-8(4-6-9)7-10(11)13-2/h3-6H,7H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)Cc1ccc(OC)cc1 |
| IUPAC-namn | methyl 2-(4-methoxyphenyl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.2 |
| Formel vikt | 180.0786 |