Läs mer
Metyl 4-metoxypicolinat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-Methoxypicolinate |
| CAS | 29681-43-4 |
| Molekylformel | C8H9NO3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4-Methoxypyridine-2-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 4-(Methyloxy)-2-pyridinecarboxylate, Methyl 4-Methoxy-2-picolinate, Methyl 4-Methoxypicolinate, Methyl 4-Methoxypyridine-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c1-11-6-3-4-9-7(5-6)8(10)12-2/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cc(OC)ccn1 |
| IUPAC-namn | Metyl 4-metoxypyridin-2-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.16 |
| Formel vikt | 167.0582 |