Läs mer
Metyl 4-metoxypicolinat, TRC
Produktkod. 30483386
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30483386 5 g
1 options
Produktkod. 30483386 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3384945G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-Methoxypicolinate
CAS 29681-43-4
Molekylformel C8H9NO3
Kvantitet 5 g
Synonym 4-Methoxypyridine-2-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 4-(Methyloxy)-2-pyridinecarboxylate, Methyl 4-Methoxy-2-picolinate, Methyl 4-Methoxypicolinate, Methyl 4-Methoxypyridine-2-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3/c1-11-6-3-4-9-7(5-6)8(10)12-2/h3-5H,1-2H3
LEDER COC(=O)c1cc(OC)ccn1
IUPAC-namn Metyl 4-metoxypyridin-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 167.16
Formel vikt 167.0582