Läs mer
Metyl-4-metoxisalicylat, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10046393 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10046393 50 g Glasflaska 50g
10285890 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10046393 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 174270500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 5446-02-6
Molekylformel C9H10O4
Molekylvikt (g/mol) 182.18
MDL-nummer MFCD00008424
InChI-nyckel ZICRWXFGZCVTBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methyle2-hydroxy-4-methoxybenzoate
IUPAC-namn metyl-2-hydroxi-4-metoxibensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(OC)C=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-methoxysalicylate
Smältpunkt 49 °C till 53 °C
Färg Vitt till gult
Flampunkt >112 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OC6H3(OH)CO2CH3
Kvantitet 50 g
Beilstein 10, 381
Formel vikt 182.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.