Läs mer
Metyl 4-metoxysalicylat, TRC
Produktkod. 30482149
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482149 50 g
30469215 100 g
30474282 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30482149 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26551550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5446-02-6
Molekylformel C9H10O4
Molekylvikt (g/mol) 182.17
Synonym 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic Acid Methyl Ester, 2-Hydroxy-p-anisic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxy-4-methoxybenzoate, Methyl 4-Methoxy-2-hydroxybenzoate, NSC 17154
IUPAC-namn Metyl-2-hydroxy-4-metoxybenzoat
LEDER COC(=O)c1ccc(OC)cc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-Methoxysalicylate
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C9H10O4/c1-12-6-3-4-7(8(10)5-6)9(11)13-2/h3-5,10H,1-2H3
Formel vikt 182.0579