missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl 4-Methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylate Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 30049700
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049700 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049700 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0939.190025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Methyl 4-Methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylate Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl 4-Methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylate Hydrochloride
CAS 1206680-19-4
Analyt- eller komponentnamn Methyl 4-Methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylate Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H16 N2 O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Methyl 4-Methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylate hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H16N2O2.ClH/c1-4-5-11-14-10-7-9(13(16)17-3)6-8(2)12(10)15-11;/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15);1H
LEDER Cl.CCCc1nc2c(C)cc(cc2[nH]1)C(=O)OC
IUPAC-namn methyl 7-methyl-2-propyl-3H-benzimidazole-5-carboxylate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 268.7393
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 268.0979 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.