Läs mer
Methyl 4-Methyl-3-hydroxybenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-Methyl-3-hydroxybenzoate |
| CAS | 3556-86-3 |
| Molekylformel | C9H10O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 3-Hydroxy-4-methylbenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 3-Hydroxy-4-methylbenzoate, NSC 604566 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)9(11)12-2/h3-5,10H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(C)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | methyl 3-hydroxy-4-methylbenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.17 |
| Formel vikt | 166.063 |