Läs mer
Methyl 4-methyl-3-nitrobenzoate, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11400898
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11400898
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25299.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
Methyl 4-methyl-3-nitrobenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7356-11-8
MDL-nummer MFCD00130054
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl 4-methyl-3-nitrobenzoate
Smältpunkt 49°C to 53°C
Molekylformel C9H9NO4
Kvantitet 5 g
Synonym methyl 3-nitro-4-methylbenzoate, 4-methyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-methyl-3-nitro-, methyl ester, methyl 3-nitro-p-toluate, 4-methyl-3-nitro-benzoic acid methyl ester, pubchem10934, acmc-1bfci, ksc497g4t, methyl4-methyl-3-nitrobenzoate, 4-methoxycarbonyl-2-nitrotoluene
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
InChI-nyckel YFPBHPCMYFCRKS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn methyl 4-methyl-3-nitrobenzoate
Molekylvikt (g/mol) 195.17
PubChem CID 81816
Formel vikt 195.18
Procent renhet 99%