Läs mer
Methyl 4-methyl-3-nitrobenzoate, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11420898
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11420898
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25299.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
Methyl 4-methyl-3-nitrobenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7356-11-8
MDL-nummer MFCD00130054
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-methyl-3-nitrobenzoate
Smältpunkt 49°C to 53°C
Molekylformel C23H14O
Kvantitet 100 g
Synonym 4-Methyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester; Methyl 3-nitro-p-toluate
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
InChI-nyckel FGCOCPAQFSREBF-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=C3C=CC4=CC=CC5=C4C3=C(C=C5)C=C2
IUPAC-namn phenyl(pyren-1-yl)methanone
Molekylvikt (g/mol) 306.36
PubChem CID 13012745
Formel vikt 195.18
Procent renhet 99%