missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl 4-methyl-3-nitrobenzoate, 99%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7028151
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11400898 5 g 5g
11410898 25 g 25g
11420898 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11400898 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25299.06
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .

Applications
Methyl 4-methyl-3-nitrobenzoate is used as pharmaceutical intermediate.

Solubility
Soluble in methanol.

Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7356-11-8
MDL-nummer MFCD00130054

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl 4-methyl-3-nitrobenzoate
Smältpunkt 49°C to 53°C
Molekylformel C9H9NO4
Kvantitet 5 g
Synonym methyl 3-nitro-4-methylbenzoate, 4-methyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-methyl-3-nitro-, methyl ester, methyl 3-nitro-p-toluate, 4-methyl-3-nitro-benzoic acid methyl ester, pubchem10934, acmc-1bfci, ksc497g4t, methyl4-methyl-3-nitrobenzoate, 4-methoxycarbonyl-2-nitrotoluene
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
InChI-nyckel YFPBHPCMYFCRKS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn methyl 4-methyl-3-nitrobenzoate
Molekylvikt (g/mol) 195.17
PubChem CID 81816
Formel vikt 195.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.