Läs mer
Methyl 4-methyl-3-oxotetrahydrothiophene-2-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-methyl-3-oxotetrahydrothiophene-2-carboxylate |
| CAS | 2689-70-5 |
| Molekylformel | C7 H10 O3 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O3S/c1-4-3-11-6(5(4)8)7(9)10-2/h4,6H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)C1SCC(C)C1=O |
| IUPAC-namn | methyl 4-methyl-3-oxothiolane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.218 |
| Formel vikt | 174.035 |