Läs mer
Methyl 4-(methylamino)benzoate, 98%
Produktkod. p-7021217
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Product Code. 11435533
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13460.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 18358-63-9 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Det är lätt lösligt i vatten. (1,2 g/L) (°25 C olösligt i hexan.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18358-63-9
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.192
MDL-nummer MFCD00017198
InChI-nyckel LLAMGYUWYUMHCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-methylamino benzoate, methyl 4 methylamino benzoate, benzoic acid, 4-methylamino-, methyl ester, acmc-209eks, methyl 4-methylaninobenzoate, 4-carbomethoxy-n-methylaniline, methyl 4-methylamino-benzoate, methyl-4-methylaminobenzoate, 4-methoxycarbonyl-n-methylaniline, 4-methylamino-benzoic acid methylester
PubChem CID 140375
IUPAC-namn metyl-4-(metylamino)bensoat
LEDER CNC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl 4-(methylamino)benzoate
Smältpunkt 92°C to 97°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2803327
Löslighetsinformation It is slightly soluble in water. (1.2g/L) (25°C insoluble in hexane.
Formel vikt 165.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.