Läs mer
Methyl 4-Methylbenzoate, Mikromol™
Beskrivning
Methyl 4-Methylbenzoate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-Methylbenzoate |
| CAS | 99-75-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl 4-Methylbenzoate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H10 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Benzoic acid, 4-methyl-, methyl ester, p-Toluic acid, methyl ester (6CI,8CI), 4-(Methoxycarbonyl)toluene, 4-Methylbenzoic acid methyl ester, Methyl 4-methylbenzoate, Methyl 4-toluate, Methyl p-methylbenzoate, Methyl p-toluate, Methyl p-toluenecarboxylate, NSC 24761, p-(Methoxycarbonyl)toluene, p-Carbomethoxytoluene, Cladribine Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2/c1-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11-2/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC-namn | methyl 4-methylbenzoate |
| Visa mer |