Läs mer
Methyl 4'-methylbiphenyl-4-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7034243
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15498397 1 g 1g
15408407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15498397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51911.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 49742-56-5
Molekylformel C15H14O2
Molekylvikt (g/mol) 226.28
MDL-nummer MFCD05979484
InChI-nyckel NSUWJKRQGXBISO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4'-methylbiphenyl-4-carboxylate, methyl 4'-methyl 1,1'-biphenyl-4-carboxylate, methyl 4-4-methylphenyl benzoate, methyl 4-p-tolyl benzoate, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methyl-, methyl ester, 4'-methyl-biphenyl-4-carboxylic acid methyl ester, methyl 4'-methyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
PubChem CID 170805
IUPAC-namn methyl 4-(4-methylphenyl)benzoate
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4'-methylbiphenyl-4-carboxylate
Kvantitet 1 g
Formel vikt 226.27
Procent renhet 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.