Läs mer
Methyl(4-methylnaphthalen-1-ylmethyl)amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl(4-methylnaphthalen-1-ylmethyl)amine |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15N/c1-10-7-8-11(9-14-2)13-6-4-3-5-12(10)13/h3-8,14H,9H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 185.1204 |