Läs mer
Metyl-4-(metylsulfonylmetyl)bensoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11317535
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317535 2 g 2g
11327535 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317535 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05657.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 160446-22-0 | C10H12O4S | 228.262 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 160446-22-0
Molekylformel C10H12O4S
Molekylvikt (g/mol) 228.262
MDL-nummer MFCD00051693
InChI-nyckel XCKJFFWCTKJUKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-methylsulfonylmethyl benzoate, methyl 4-methanesulfonylmethyl benzoate, methyl 4-methylsulfonyl methyl benzoate, benzoic acid, 4-methylsulfonyl methyl-, methyl ester, acmc-20akgt, maybridge1_002811, methyl 4-methanesulphonylmethyl benzoate
PubChem CID 2804364
IUPAC-namn metyl-4-(metylsulfonylmetyl)bensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-(methylsulfonylmethyl)benzoate
Smältpunkt 164°C to 166°C
Kvantitet 2 g
Beilstein 7810971
Formel vikt 228.27
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.