Läs mer
Metyl 4-(metyltio)benzoat, TRC
Produktkod. 30240899
Change view
Kvantitet:
2 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240899 5 g
30240601 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30240899 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3230155G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3795-79-7
Molekylformel C9 H10 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 182.24
IUPAC-namn Metyl 4-metylsulfanylbenzoat
LEDER COC(=O)c1ccc(SC)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-(Methylthio)benzoate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H10O2S/c1-11-9(10)7-3-5-8(12-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Formel vikt 182.0402