Läs mer
Metyl 4-(metyltio)benzoat, TRC
Produktkod. 30483797
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30483797 1 g
1 options
Produktkod. 30483797 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3230151G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-(Methylthio)benzoate
CAS 3795-79-7
Molekylformel C9 H10 O2 S
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H10O2S/c1-11-9(10)7-3-5-8(12-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
LEDER COC(=O)c1ccc(SC)cc1
IUPAC-namn Metyl 4-metylsulfanylbenzoat
Molekylvikt (g/mol) 182.24
Formel vikt 182.0402