Läs mer
Methyl 4-(methylthio)butyrate, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7045512
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393126 5 g 5g
11303136 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393126 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11000.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53053-51-3
Molekylformel C6H12O2S
Molekylvikt (g/mol) 148.22
MDL-nummer MFCD00009849
InChI-nyckel HQDLZISNHUMXEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-methylthio butyrate, methyl 4-methylthio butanoate, methyl 4-methylsulfanyl butanoate, butanoic acid, 4-methylthio-, methyl ester, fema no. 3412, methyl gamma-methylthio butyrate, methyl gamma-methylmercapto butyrate, acmc-20akgs, methyl-4-methylthio butanoat, methyl 4-methyl thio butyrate
PubChem CID 65425
IUPAC-namn methyl 4-methylsulfanylbutanoate
LEDER COC(=O)CCCSC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-(methylthio)butyrate
Densitet 1.036
Kokpunkt 114°C to 115°C (40 mmHg)
Flampunkt 72°C (161°F)
Brytningsindex 1.466
Kvantitet 5 g
Formel vikt 148.23
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.