Läs mer
Methyl 4-n-butoxybenzoate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11428247
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428247 250 g 250g
11408247 10 g 10g
11418247 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17616.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4906-25-6
Molekylformel C12H16O3
Molekylvikt (g/mol) 208.26
MDL-nummer MFCD00070801
InChI-nyckel PUHCYTHGLBCWEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-n-butoxybenzoate, benzoic acid, 4-butoxy-, methyl ester, 4-butoxybenzoic acid methyl ester, methyl 4-n-butyloxybenzoate, rarechem al bf 0089, 4-butoxy-benzoic acid methyl ester, labotest-bb lt00847894, benzoic acid, 4-butyloxy-, methyl ester
PubChem CID 4226083
IUPAC-namn methyl 4-butoxybenzoate
LEDER CCCCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-n-butoxybenzoate
Kokpunkt 188°C to 190°C (30 mmHg)
Brytningsindex 1.517
Kvantitet 250 g
Beilstein 2099767
Formel vikt 208.26
Procent renhet 98%