Läs mer
Metyl 4-nitrobenzoat, 99 %
Produktkod. 11499753
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499753 500 g 500g
11489753 100 g 100g
11409763 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499753 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12928.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 619-50-1 | C8H7NO4 | 181,147 g/mol
Det används i den biokemiska karakteriseringen av NfsA, Escherichia coli major-nitroreduktas som uppvisar en hög aminosyrasekvenshomologi med Frp, ett Vibrio harveyi flavinoxidoreduktas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används i den biokemiska karakteriseringen av NfsA, Escherichia coli major-nitroreduktaset
som uppvisar en hög aminosyrasekvenshomologi med Frp, ett Vibrio harveyi flavinoxidoreduktas.
Löslighet Lösligheten i metanol är nästan
transparent.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 619-50-1
Molekylformel C8H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 181.147
MDL-nummer MFCD00007350
InChI-nyckel YOJAHJGBFDPSDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-nitrobenzoate, benzoic acid, 4-nitro-, methyl ester, p-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl-p-nitrobenzoate, methyl-4-nitrobenzoate, benzoic acid, p-nitro-, methyl ester, p-carbomethoxynitrobenzene, unii-nmn8cth864, nmn8cth864, 4-nitrobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 12083
IUPAC-namn metyl-4-nitrobensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-nitrobenzoate
Smältpunkt 95 °C till 97 °C
Kvantitet 500 g
Beilstein 1912198
Formel vikt 181.15
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.