Läs mer
Metyl 4-nitrobenzoat, TRC
Produktkod. 30474252
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30474252 500 mg
1 options
Produktkod. 30474252 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM339643500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-Nitrobenzoate
CAS 619-50-1
Molekylformel C8H7NO4
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H7NO4/c1-13-8(10)6-2-4-7(5-3-6)9(11)12/h2-5H,1H3
LEDER COC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn Metyl 4-nitrobenzoat
Molekylvikt (g/mol) 181.15
Formel vikt 181.0375