missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl-(4-nitrophenylethyl)-(4-nitrophenoxyethyl)amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl-(4-nitrophenylethyl)-(4-nitrophenoxyethyl)amine |
| CAS | 115287-37-1 |
| Molekylformel | C17 H19 N3 O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N3O5/c1-18(11-10-14-2-4-15(5-3-14)19(21)22)12-13-25-17-8-6-16(7-9-17)20(23)24/h2-9H,10-13H2,1H3 |
| LEDER | CN(CCOc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])CCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N-methyl-N-[2-(4-nitrophenoxy)ethyl]-2-(4-nitrophenyl)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 345.35 |
| Formel vikt | 345.1325 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?