Läs mer
Methyl 4-oxo-4-phenylbutanoate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-oxo-4-phenylbutanoate |
| CAS | 25333-24-8 |
| Molekylformel | C11H12O3 |
| MDL-nummer | MFCD00014906 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | O=C(OC)CCC(C1=CC=CC=C1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.21 |
| Procent renhet | 98% |