Läs mer
Methyl 4-oxobutanoate (~85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-oxobutanoate |
| CAS | 13865-19-5 |
| Molekylformel | C5H8O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-Oxobutanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O3/c1-8-5(7)3-2-4-6/h4H,2-3H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)CCC=O |
| IUPAC-namn | methyl 4-oxobutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.12 |
| Formel vikt | 116.0473 |