missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 4-Oxocyclohexanecarboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-Oxocyclohexanecarboxylate |
| CAS | 6297-22-9 |
| Molekylformel | C8H12O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-oxo-Cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester, 4-(Methoxycarbonyl)cyclohexanone, Methyl 4-Ketocyclohexanecarboxylate, Methyl cyclohexanone-4-carboxylate, NSC 17321 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)C1CCC(=O)CC1 |
| IUPAC-namn | methyl 4-oxocyclohexane-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.18 |
| Formel vikt | 156.0786 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?