Läs mer
Methyl 4-oxopentanoate, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-oxopentanoate |
| CAS | 624-45-3 |
| Molekylformel | C6H10O3 |
| MDL-nummer | MFCD00017499 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | CC(CCC(OC)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.14 |
| Procent renhet | 95% |