Läs mer
Metyl 4-oxopiperidin-3-karboxylat hydroklorid, 95 %
Produktkod. 11496440
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496440 5 g 5g
11362399 1 g 1g
11372399 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496440 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27318.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
CAS: 71486-53-8 | C7H12ClNO3 | 193,627 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 71486-53-8
Molekylformel C7H12ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 193.627
MDL-nummer MFCD00012769
InChI-nyckel NMAACQILAGCQPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, methyl 4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, 3-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, methyl 4-oxo-3-piperidinecarboxylate hcl, 3-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, methyl ester, hydrochloride, 3-methoxycarbonyl-4-oxopiperidinium chloride, methyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate, chloride, 4-piperidine carboxylic acid methyl ketone 3-hydrochloride, pubchem12958, methyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hcl
PubChem CID 2724028
IUPAC-namn metyl-4-oxopiperidin-3-karboxylat;hydroklorid
LEDER COC(=O)C1CNCCC1=O.Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Smältpunkt ∽175°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 4273241
Formel vikt 193.63
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.