Läs mer
Metyl 4-oxopiperidin-3-karboxylat hydroklorid, TRC
Produktkod. 30464486
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30464486 500 mg
1 options
Produktkod. 30464486 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM327323500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-Oxopiperidine-3-carboxylate Hydrochloride
CAS 71486-53-8
Molekylformel C7H11NO3 . HCl
Kvantitet 500 mg
Synonym 3-Piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, methyl ester, hydrochloride (1:1) (ACI), 3-Piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, methyl ester, hydrochloride (9CI), 3-(Methoxycarbonyl)-4-piperidone hydrochloride, 3-Methoxycarbonyl-4-oxopiperidinium chloride, Methyl 4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, Methyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, 4-Oxo-3-piperidinecarboxylic acid methyl ester hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H11NO3.ClH/c1-11-7(10)5-4-8-3-2-6(5)9;/h5,8H,2-4H2,1H3;1H
LEDER Cl.COC(=O)C1CNCCC1=O
IUPAC-namn metyl 4-oxopiperidin-3-karboxylat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 193.63
Formel vikt 193.0506