Läs mer
Metyl 4-oxotetrahydrotiofen-3-karboxylat, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Produktkod. 10531872
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10531872 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10752293 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10622885 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10531872 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM00409DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 2689-68-1
Molekylformel C6H8O3S
Molekylvikt (g/mol) 160.187
InChI-nyckel LEAKUJFYXNILRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate, 4-carbomethoxytetrahydro-3-thiophenone, 4-carbomethoxy-3-thiophanone, 3-thiophenecarboxylic acid, tetrahydro-4-oxo-, methyl ester, methyl tetrahydro-4-oxo-3-thiophenecarboxylate, methyl 3-oxotetrahydrothiophene-4-carboxylate, 4-carbomethoxytetrahydro-3-thi ophenone, methyl 4-oxo-tetrahydrothiophene-3-carboxylate, methyl 4-oxo-2,3,5-trihydrothiophene-3-carboxylate, methyl tetrahydro-4-oxo-3-thenoate
PubChem CID 98424
IUPAC-namn metyl-4-oxotiolan-3-karboxylat
LEDER COC(=O)C1CSCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 160.19
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk