Läs mer
Metyl 4-oxotetrahydrotiofen-3-karboxylat, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Produktkod. 10752293
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10752293 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10531872 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10622885 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10752293 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM00409EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 2689-68-1
Molekylformel C6H8O3S
Molekylvikt (g/mol) 160.187
InChI-nyckel LEAKUJFYXNILRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate, 4-carbomethoxytetrahydro-3-thiophenone, 4-carbomethoxy-3-thiophanone, 3-thiophenecarboxylic acid, tetrahydro-4-oxo-, methyl ester, methyl tetrahydro-4-oxo-3-thiophenecarboxylate, methyl 3-oxotetrahydrothiophene-4-carboxylate, 4-carbomethoxytetrahydro-3-thi ophenone, methyl 4-oxo-tetrahydrothiophene-3-carboxylate, methyl 4-oxo-2,3,5-trihydrothiophene-3-carboxylate, methyl tetrahydro-4-oxo-3-thenoate
PubChem CID 98424
IUPAC-namn metyl-4-oxotiolan-3-karboxylat
LEDER COC(=O)C1CSCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 160.19
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk