Läs mer
Metyl 4-oxotetrahydrotiofen-3-karboxylat, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 160.19 |
| Procent renhet | Tech. |
| Kvalitet | Teknisk |