Läs mer
Metyl 4-[(Pyridin-3-karbonylamino)metyl]benzoat, TRC
Produktkod. 30480429
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30480429 500 mg
30464468 100 mg
30477722 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30480429 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM643668500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 554407-47-5
Molekylformel C15H14N2O3
Molekylvikt (g/mol) 270.28
LEDER COC(=O)c1ccc(CNC(=O)c2cccnc2)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-[(Pyridine-3-carbonylamino)methyl]benzoate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C15H14N2O3/c1-20-15(19)12-6-4-11(5-7-12)9-17-14(18)13-3-2-8-16-10-13/h2-8,10H,9H2,1H3,(H,17,18)