Läs mer
Metyl-4-pyrrolidin-1-ylbensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10046332
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10046332 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10046332 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC30122DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-pyrrolidin-1-ylbenzoate
CAS 129414-26-2
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C12H15NO2
MDL-nummer MFCD00731259
Kvantitet 1 g
Synonym methyl 4-pyrrolidin-1-yl benzoate, methyl 4-1-pyrrolidinyl benzenecarboxylate, 1-4-methoxycarbonyl phenyl pyrrolidine, 4-1-pyrrolidinyl benzoic acid methyl ester, benzoicacid, 4-1-pyrrolidinyl-, methyl ester, methyl 4-pyrrolidinylbenzoate, acmc-1bxvx, methyl 4-pyrrolidin-1-1ylbenzoate, methyl4-pyrrolidin-1-yl benzoate, 4-pyrrolidin-1-yl-benzoic acid methyl ester
InChI-nyckel XNIVNLQKURGIAY-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCCC1
IUPAC-namn metyl-4-(pyrrolidin-1-yl)bensoat
Molekylvikt (g/mol) 205.26
PubChem CID 6971085
Formel vikt 205.26
Procent renhet 97%