Läs mer
Methyl 4-Quinuclidinecarboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-Quinuclidinecarboxylate |
| CAS | 51069-26-2 |
| Molekylformel | C9 H15 N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Azabicyclo[2.2.2]octane-4-carboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO2/c1-12-8(11)9-2-5-10(6-3-9)7-4-9/h2-7H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)C12CCN(CC1)CC2 |
| IUPAC-namn | methyl 1-azabicyclo[2.2.2]octane-4-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.221 |
| Formel vikt | 169.11 |