missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 4-Sulfamoylbenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-Sulfamoylbenzoate |
| CAS | 22808-73-7 |
| Molekylformel | C8 H9 N O4 S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO4S/c1-13-8(10)6-2-4-7(5-3-6)14(9,11)12/h2-5H,1H3,(H2,9,11,12) |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | methyl 4-sulfamoylbenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.23 |
| Formel vikt | 215.0252 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?