Läs mer
Methyl 4-tert-butylbenzoate, 98+%
Produktkod. 11468547
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468547 25 g 25g
11478547 100 g 100g
11488547 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18619.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26537-19-9 | C12H16O2 | 192.258 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26537-19-9
Molekylformel C12H16O2
Molekylvikt (g/mol) 192.258
MDL-nummer MFCD00008835
InChI-nyckel UPIJOAFHOIWPLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-tert-butyl benzoate, methyl p-tert-butylbenzoate, 4-tert-butylbenzoic acid methyl ester, unii-8vk4o27jmt, benzoic acid, 4-1,1-dimethylethyl-, methyl ester, methyl 4-t-butylbenzoate, 8vk4o27jmt, methyl4-tert-butylbenzoate, methyl p-t-butylbenzoate, benzoic acid, p-tert-butyl-, methyl ester
PubChem CID 97433
IUPAC-namn metyl-4-tert-butylbensoat
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-tert-butylbenzoate
Densitet 0.995
Kokpunkt 122°C to 124°C (10 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.51
Kvantitet 25 g
Formel vikt 192.26
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.