Läs mer
Metyl-4-tert-butylbensoat, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10684662 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10684662 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10684662 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 173480250
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-tert-butylbenzoate
Namnnotering 99%
CAS 26537-19-9
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9900g/mL, 0.99
Kokpunkt 122.0°C to 124.0°C (9.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C12H16O2
Linjär formel (CH3)3CC6H4CO2CH3
Brytningsindex 1.5090 to 1.5110
MDL-nummer MFCD00008835
Kvantitet 25 g
Beilstein 09, 560
Synonym methyl 4-tert-butyl benzoate, methyl p-tert-butylbenzoate, 4-tert-butylbenzoic acid methyl ester, unii-8vk4o27jmt, benzoic acid, 4-1,1-dimethylethyl-, methyl ester, methyl 4-t-butylbenzoate, 8vk4o27jmt, methyl4-tert-butylbenzoate, methyl p-t-butylbenzoate, benzoic acid, p-tert-butyl-, methyl ester
InChI-nyckel UPIJOAFHOIWPLT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
IUPAC-namn metyl-4-tert-butylbensoat
Molekylvikt (g/mol) 192.26
PubChem CID 97433
Formel vikt 192.26
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.