Läs mer
Metyl 4-(trifluorometoxi)benzoat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-(trifluoromethoxy)benzoate |
| CAS | 780-31-4 |
| Molekylformel | C9H7F3O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7F3O3/c1-14-8(13)6-2-4-7(5-3-6)15-9(10,11)12/h2-5H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(OC(F)(F)F)cc1 |
| IUPAC-namn | Metyl 4-(trifluorometoxi)benzoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.15 |
| Formel vikt | 220.0347 |